Tisk…
2-Chloro-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL688150-1GEA 1620 CZK
SIAL688150-1G
2-Chloro-4-phenylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-phenylthiazol
Vzorec: C₉H₆ClNS
MDL Number: MFCD00956371
CAS číslo: 1826-23-9