Tisk…
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
H51728.06EA 7250 CZK
H51728.06 H51728.03
2-Methyl-4-phenylthiazol ≥97%
2-Methyl-4-phenylthiazol
Vzorec: C₁₀H₉NS
MW: 175,25
Bod tání: 51…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00489998
CAS číslo: 1826-16-0