Tisk…
2-Methyl-4-phenylthiazol
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM13386-250EA 3310 CZK
CAYM13386-250 CAYM13386-500 CAYM13386-1 CAYM13386-100
2-Methyl-4-phenylthiazol
2-Methyl-4-phenylthiazol
Vzorec: C₁₀H₉NS
MW: 175,25
MDL Number: MFCD00489998
CAS číslo: 1826-16-0