Tisk…
4-Methyl-2-phenylthiazol ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
A19572.03EA 666 CZK
A19572.03 A19572.06
4-Methyl-2-phenylthiazol ≥98%
4-Methyl-2-phenylthiazol
Vzorec: C₁₀H₉NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272328
CAS číslo: 1826-17-1