Tisk…
Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Varování
H54842.03EA 1460 CZK
H54842.03
Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(2-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,30 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936157
CAS číslo: 383146-88-1