Tisk…
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Varování
H54942.06EA 8390 CZK
H54942.06
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyl-2-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,30 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567252
CAS číslo: 39091-00-4