Tisk…
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H51711.06EA 8030 CZK
H51711.06 H51711.03
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25
Bod tání: 224…228 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01316364
CAS číslo: 34418-48-9