Tisk…
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM13047-500EA 1690 CZK
CAYM13047-500 CAYM13047-1 CAYM13047-250 CAYM13047-100
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25
MDL Number: MFCD01316364
CAS číslo: 34418-48-9