Tisk…
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL702528-1GEA 0 CZK
SIAL702528-1G
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-(2-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25
MDL Number: MFCD01316364
CAS číslo: 34418-48-9