Tisk…
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Varování
H51723.06EA 9280 CZK
H51723.06 H51723.03
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25 g/mol
Bod tání: 244…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00171753
CAS číslo: 39091-01-5