Tisk…
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM13036-1EA 2550 CZK
CAYM13036-1 CAYM13036-500 CAYM13036-250 CAYM13036-100
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
MDL Number: MFCD00171753
CAS číslo: 39091-01-5