Tisk…
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA646040-5GEA 0 CZK
SAFA646040-5G
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25
MDL Number: MFCD00171753
CAS číslo: 39091-01-5