Tisk…
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL702536-1GEA 2050 CZK
SIAL702536-1G
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-2-(4-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,2477 g/mol
MDL Number: MFCD00171757
CAS číslo: 144060-98-0