Tisk…
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
H51851.06EA 10200 CZK
H51851.06 H51851.03
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(2-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206,22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07375352
CAS číslo: 115311-41-6