Tisk…
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52238.03EA 4880 CZK
H52238.03 H52238.06
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Vzorec: C₈H₇N₃S
MW: 177,22
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00490009
CAS číslo: 30235-28-0