Tisk…
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Varování
H54347.MDEA 1350 CZK
H54347.MD H54347.03
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(2-Thienyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂S₂
MW: 211,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01936014
CAS číslo: 24044-07-3