Tisk…
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA21861-5GEA 0 CZK
SAFA21861-5G SAFA21861-25G
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole), Sigma-Aldrich®
1,1'-Carbonyldi(1H-1,2,4-triazole)
Vzorec: C₅H₄N₆O
MDL Number: MFCD00043399
CAS číslo: 41864-22-6