Tisk…
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole ≥98.0% (by GC)
TCIAA2321-25GEA 19880 CZK
TCIAA2321-25G TCIAA2321-5G
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole ≥98.0% (by GC)
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole
Vzorec: C₁₇H₂₁BrO
MDL Number: MFCD03855308
CAS číslo: 104224-63-7
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/02/28930502.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C