Tisk…
4-Anilino-1-methylpiperidine ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
H27276.06EA 2960 CZK
H27276.06 H27276.14 H27276.03
4-Anilino-1-methylpiperidine ≥98%
4-Anilino-1-methylpiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06408133
CAS číslo: 22261-94-5
EINECS: 244-882-7