Tisk…
4-Bromo-trans-stilbene ≥98.0% (by GC)
TCIAB2416-1GEA 3380 CZK
TCIAB2416-1G TCIAB2416-5G
4-Bromo-trans-stilbene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-trans-stilbene
Vzorec: C₁₄H₁₁Br
MW: 259,15 g/mol
MDL Number: MFCD00155020
CAS číslo: 13041-70-8
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/48/28934148.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency