4-Methoxystilbene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17328.06EA
3070
CZK
A17328.06
4-Methoxystilbene ≥98%
4-Methoxystilbene
Vzorec:
C₁₅H₁₄O MW: 210,27 g/mol Bod tání: 136…138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017178 CAS číslo: 1142-15-0 EINECS: 214-530-7 |