Tisk…
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
B22472.06EA 2100 CZK
B22472.06 B22472.22 B22472.14
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one ≥97%
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Vzorec: C₇H₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066201
CAS číslo: 13173-09-6
UN: 1224
ADR: 3,III