Tisk…
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
Varování
ABCRAB124984.0250
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone ≥97%
1-Amino-2,4-dibromo-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₇Br₂NO₂
MW: 381,03 g/mol
Bod tání: 225…229 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019155
CAS číslo: 81-49-2
EINECS: 201-354-0