9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL252727-5GEA
5600
CZK
SIAL252727-5G
SIAL252727-1G
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₅H₈O₄ MW: 252,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001231 CAS číslo: 117-78-2 EINECS: 204-207-9 |