Tisk…
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12972010EA 4720 CZK
EHERC12972010
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₁₂N₄O₂
MDL Number: MFCD00001225
CAS číslo: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7