Tisk…
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
215643-5GEA 3320 CZK
215643-5G
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,4,5,8-Tetraamino-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₁₂N₄O₂
MW: 268,27 g/mol
MDL Number: MFCD00001225
CAS číslo: 2475-45-8
EINECS: 219-603-7