1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
|
Varování
|
L00903.06EA
1600
CZK
L00903.06
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Bis(methylamino)-9,10-anthraquinone
Vzorec:
C₁₆H₁₄N₂O₂ MW: 266,29 g/mol Bod tání: ∼ 215 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001198 CAS číslo: 2475-44-7 EINECS: 219-602-1 |