Tisk…
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16971330EA 3420 CZK
EHERC16971330
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₂₁H₁₅NO₃
MW: 329,3500 g/mol
MDL Number: MFCD00019148
CAS číslo: 81-48-1
EINECS: 201-353-5