Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia-free
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L16476.14EA
2770
CZK
L16476.14
L16476.22
Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia-free
Dimethylethoxysilane
Vzorec:
C₄H₁₂OSi Bod varu: 55 °C Hustota: 0,757 Bod vzplanutí: 15 °C (59 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00026750 CAS číslo: 14857-34-2 EINECS: 238-921-7 UN: 1993 ADR: 3,II |