Tisk…
Tris(trimethylsilyl)methane
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB109332.0025EA 0 CZK
ABCRAB109332.0025
Tris(trimethylsilyl)methane
Tris(trimethylsilyl)methane
Vzorec: C₁₀H₂₈Si₃
MDL Number: MFCD00008273
CAS číslo: 1068-69-5