Tisk…
Samarium diiodide 1 M in THF stabilizovaný, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with Sm
294991000.EA 3190 CZK
294991000.
Samarium diiodide 1 M in THF stabilizovaný, AcroSeal®
Samarium diiodide
Vzorec: SmI₂
MW: 404,17 g/mol
Hustota: 0,922 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00058873
CAS číslo: 32248-43-4
UN: 2056
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue-green to dark blue Solution
Titration Argentometric 0.08 to 0.12 M
Stabilizer Samarium