Samarium diiodide 0.1 mol/l in THF stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Stabilization:
Stabilised with Sm
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL347116-25MLEA
2000
CZK
SIAL347116-25ML
SIAL347116-100ML
Samarium diiodide 0.1 mol/l in THF stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Samarium diiodide
Vzorec:
SmI₂ MW: 404,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00058873 CAS číslo: 32248-43-4 UN: 3271 ADR: 3,II |