Tisk…
Samarium diiodide ∼0.1 mol/L in THF
Nebezpečí
TCIAS0494-25MLEA 2200 CZK
TCIAS0494-25ML TCIAS0494-100ML
Samarium diiodide ∼0.1 mol/L in THF
Samarium diiodide
Vzorec: SmI₂
MDL Number: MFCD00058873
CAS číslo: 32248-43-4
UN: 2056
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/51/28994151.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue to Dark blue clear liquid to cloudy liquid
Concentration (Titration) 0.075 to 0.105 mol/L