Allyl cyclohexanepropionate ≥98% FCC, FG, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW202606-10KG-KEA
18330
CZK
SIALW202606-10KG-K
SIALW202606-1KG-K
SIALW202606-5KG-K
Allyl cyclohexanepropionate ≥98% FCC, FG, Sigma-Aldrich®
Allyl cyclohexanepropionate
Vzorec:
C₁₂H₂₀O₂ MW: 196,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00059557 CAS číslo: 2705-87-5 EINECS: 220-292-5 |