Tisk…
L-Glutamic acid 5-benzyl ester, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL49510-5GEA 3170 CZK
SIAL49510-5G SIAL49510-25G
L-Glutamic acid 5-benzyl ester, Sigma-Aldrich®
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₄
MW: 237,3 g/mol
MDL Number: MFCD00002633
CAS číslo: 1676-73-9
EINECS: 216-826-1