Tisk…
1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27411.14EA 2910 CZK
H27411.14 H27411.06 H27411.22
1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride ≥99%
1-Benzyl-4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₉H₂₁ClN₂
Bod tání: 261…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035361
CAS číslo: 71258-18-9
EINECS: 275-305-7