Tisk…
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Nebezpečí
TCIAB2237-25GEA 15700 CZK
TCIAB2237-25G TCIAB2237-5G
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₃H₁₇ClN₂O
MDL Number: MFCD00012836
CAS číslo: 71617-20-4
EINECS: 275-713-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/01/28934001.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity