Tisk…
4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
H27158.03EA 913 CZK
H27158.03 H27158.06
4-Anilino-1-benzylpiperidine ≥98%
4-Anilino-1-benzylpiperidine
Vzorec: C₁₈H₂₂N₂
MDL Number: MFCD00023738
CAS číslo: 1155-56-2
EINECS: 214-583-6