Tisk…
3-Bromo-6-chlorochromone 96%
Dodavatel: Alfa Aesar
H32041.04EA 3430 CZK
H32041.04 H32041.MD
3-Bromo-6-chlorochromone 96%
3-Bromo-6-chlorochromone
Vzorec: C₉H₄BrClO₂
Bod tání: 128…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093123
CAS číslo: 73220-38-9