Tisk…
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
H32163.03EA 2180 CZK
H32163.03 H32163.06
3-Bromo-6-fluorochromone ≥97%
3-Bromo-6-fluorochromone
Vzorec: C₉H₄BrFO₂
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094003
CAS číslo: 179111-05-8