Tisk…
3-Bromo-6-fluorochromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543675-5GEA 0 CZK
SIAL543675-5G
3-Bromo-6-fluorochromone, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-6-fluorochromone
Vzorec: C₉H₄BrFO₂
MW: 243,03
MDL Number: MFCD03094003
CAS číslo: 179111-05-8