Tisk…
Chromone-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL383449-5GEA 1480 CZK
SIAL383449-5G
Chromone-3-carboxaldehyde, Sigma-Aldrich®
Chromone-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
MDL Number: MFCD00014667
CAS číslo: 17422-74-1
EINECS: 241-451-5