Tisk…
3-Formyl-6-nitrochromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL402192-1GEA 1790 CZK
SIAL402192-1G
3-Formyl-6-nitrochromone, Sigma-Aldrich®
3-Formyl-6-nitrochromone
Vzorec: C₁₀H₅NO₅
MW: 219,1504 g/mol
MDL Number: MFCD00192184
CAS číslo: 42059-80-3