Tisk…
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97%
Varování
H32714.03EA 2620 CZK
H32714.03
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid ≥97%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,15
Bod tání: 257…259 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03070543
CAS číslo: 99199-59-4