Tisk…
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543764-1GEA 2260 CZK
SIAL543764-1G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,15 g/mol
MDL Number: MFCD03070543
CAS číslo: 99199-59-4