6-Fluorochromone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL543764-1GEA
0
CZK
SIAL543764-1G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₅FO₄ MW: 208,15 |
MDL Number:
MFCD03070543 CAS číslo: 99199-59-4 |