Tisk…
3-Formyl-6-methylchromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL383473-5GEA 1340 CZK
SIAL383473-5G
3-Formyl-6-methylchromone, Sigma-Aldrich®
3-Formyl-6-methylchromone
Vzorec: C₁₁H₈O₃
MW: 188,1794 g/mol
MDL Number: MFCD00138943
CAS číslo: 42059-81-4