Tisk…
6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H26997.03EA 2450 CZK
H26997.03 H26997.06
6-Chloro-7-methylchromone ≥98%
6-Chloro-7-methylchromone
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂
MW: 194,62
Bod tání: 169…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239401
CAS číslo: 67029-84-9