Tisk…
6-Methylchromone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL417491-1GEA 2020 CZK
SIAL417491-1G
6-Methylchromone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
6-Methylchromone-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₄
MDL Number: MFCD00239435
CAS číslo: 5006-44-0