Tisk…
Trimethylphosphine sulphide ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
A16762.06EA 14830 CZK
A16762.06 A16762.03
Trimethylphosphine sulphide ≥97%
Trimethylphosphine sulphide
Vzorec: C₃H₉PS
Bod tání: 155…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014460
CAS číslo: 2404-55-9
UN: 3464
ADR: 6.1,III