Tisk…
Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Nebezpečí
ACRO353290010EA 2150 CZK
ACRO353290010 ACRO353290050
Dicyclohexylchlorophosphine 97%
Dicyclohexylchlorophosphine
Vzorec: C₁₂H₂₂ClP
MW: 232,73 g/mol
Bod varu: 165 °C (12 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014294
CAS číslo: 16523-54-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)